Human SCUBE2 peptide (17 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
5845P
PRSI5845PEA 122 EUR InStock
PRSI5845P
Human SCUBE2 peptide (17 aa in the center)
Protéines et Peptides
SCUBE2 peptide is used for blocking the activity of SCUBE2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité