Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CABP7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5859
PRSI5859EA 435 EUR InStock
PRSI5859
Anti-CABP7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CaBP7 Antibody: Calcium binding proteins (CaBP) play a crucial role in the calcium-mediated cellular signal transduction pathway in the central nervous system. The CaBP family shares much similarity with CaM I (calmodulin), and it has been shown that CaBP proteins can substitute functionally for, and possibly augment the function of, CaM I. CaBP7 (Calcium-binding protein 7), contains two EF-hand domains for calcium binding and shares 70% homology with CaBP8 and 50% homology with CaM I. It negatively regulates Golgi-to-plasma membrane trafficking by interacting with PI4KB and inhibiting its activity. CaBP7 and 8 possess a targeting mechanism that is unique amongst the CaBPs that may contribute to differential functional Ca2+-sensing by these family members.

Type: 0
Antigen: CABP7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité