Human WDR35 peptide
Fournisseur: ProSci Inc.
5867P
PRSI5867PEA 122 EUR InStock
PRSI5867P
Human WDR35 peptide
Protéines et Peptides
WDR35 peptide is used for blocking the activity of WDR35 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité