Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ALKBH2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5871
PRSI5871EA 435 EUR InStock
PRSI5871
Anti-ALKBH2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ALKBH2 Antibody: The E. coli AlkB protein protects against the cytotoxicity of methylating agents by repair of the specific DNA lesions generated in single-stranded DNA; ALKBH2 and ALKBH3 are mammalian homologs of AlkB that catalyze the removal of 1-methyladenine and 3-methylcytosine, modifications that left unchecked could lead to cancerous cells. Mutations in both ALKBH2 and ALKBH3 have been observed in pediatric brain tumors indicating that these proteins are important in the prevention of cancer formation. Like the histone demethylase JMJD1A, ALKBH2 is a non-heme iron enzyme that is inhibited by Nickel ions, suggesting that inhibition of ALKBH2 by Nickel ions may play a role in the development of cancer. Conversely, ALKBH2 mRNA and protein levels are increased glioma cells following Photofrin-mediated photodynamic therapy, an adjuvant therapy in cancer treatment, suggesting that down-regulating ALKBH2 expression in cancer cells may enhance the anti-cancer effectiveness of this treatment.

Type:
Antigen: ALKBH2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité