Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CRISP2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5873
PRSI5873EA 435 EUR InStock
PRSI5873
Anti-CRISP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CRISP2 Antibody: The cysteine-rich secretory proteins (CRISP) family is a group of four proteins that are strongly expressed in the male reproductive tract and have been implicated in having roles in male fertility. CRISP2, also known as TPX1, has been implicated in the adhesion between spermatids and Sertoli cells, and with CRISP1, is thought to be involved in sperm-egg fusion. CRISP2 has been shown to regulate the Ca2+ influx through ryanodine receptors (RYR) and may influence the acrosome reaction or sperm motility. CRISP2 has also been shown to bind to the mitogen-activated protein kinase kinase kinase 11 (MAP3K11) and localizes to the developing acrosome, suggesting this CRISP2-MAP3K11 complex may have a role in acrosome development.

Type:
Antigen: CRISP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité