Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HVCN1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5875
PRSI5875EA 415 EUR InStock
PRSI5875
Anti-HVCN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
HVCN1 Antibody: HVCN1 (hydrogen voltage-gated channel 1), a voltage gated proton channel protein that is highly expressed in immune tissues, mediates the proton conductances required by phagocytic leukocytes for the oxidative burst that underlies microbial killing. HVCN1 moderates the voltage-dependent proton permeability of excitable membranes by allowing the flow of protons in accordance to their electrochemical gradient. HVCN1 is sensitive to zinc ions, and can be inhibited by them. HVCN1 may represent a new therapeutic target for B cell malignancies on continued signaling via the B cell antigen receptor.

Type:
Antigen: HVCN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité