Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRIM71 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5881
PRSI5881EA 415 EUR InStock
PRSI5881
Anti-TRIM71 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TRIM71 Antibody: TRIM71 is the mammalian ortholog to the C. elegans heterochronic protein Lin41, a protein that is thought to be important in postembryonic development, and is genetically and biochemically downstream of both Shh and Fgf signaling pathways. Similar to its C. elegans homolog, TRIM71 is a target of the microRNA let-7 and is likely to play a role in mammalian development. Recent experiments have indicated that TRIM71 is an E3 ubiquitin ligase and can interact with the Dicer and the Argonaute proteins Ago1, Ago2, and Ago4. Overexpression and depletion of TRIM71 led to inverse changes in Ago2 protein levels, suggesting TRIM71 can regulate Ago2 turnover. Finally, TRIM71 cooperates with the pluripotency factor Lin-28 in regulating let-7.

Type:
Antigen: TRIM71
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité