Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-WDR92 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5883
PRSI5883EA 435 EUR InStock
PRSI5883
Anti-WDR92 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
WDR92 Antibody: WD40 repeats are a common structural module in eukaryotic proteins, and proteins containing WD40 domains have a wide range of functions, including signal transduction, cell cycle regulation, RNA splicing, and transcription. One such protein, WDR92, also known as monad, contains two WD40 repeats is widely expressed in human tissues, especially testis. Overexpression of this protein or its binding partner RNA polymerase II-associated protein 3 (RPAP3) potentiated apoptosis and caspase-3 activation induced by TNF-alpha and cycloheximide, suggesting that WDR92, together with RPAP3, may function as a novel modulator of apoptosis.

Type:
Antigen: WDR92
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité