Anti-MTF2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
59-772
PRSI59-772EA 620 EUR InStock
PRSI59-772
Anti-MTF2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
For WB starting dilution is: 1:1000.
Type: Primary
Antigen: MTF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Amino Acid Range = 289-317
Host: Rabbit
Isotype: Ig
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité