Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NOD3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5949
PRSI5949EA 435 EUR InStock
PRSI5949
Anti-NOD3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NOD3 Antibody: NOD3 is a member of the NOD (nucleotide-binding oligomerization domain) family, a group of proteins that are involved in innate immune defense. NOD3 also known as NLR family CARD containing 3 (NLRC3), is predominantly expressed in the immune system, particularly in T lymphocytes, and its expression is strongly down-regulated following stimulation of the T-cell receptor complex and CD28, suggesting that NOD3 plays a role in attenuating the activation of T cells. NOD3 inhibits NF-kappaB, AP-1 and NFAT transcriptional activation in Jurkat T cells downstream of CD3/CD28 stimulation or treatment with PMA/ionomycin and decreases IL-2 and CD25 mRNA induction in activated cells.

Type:
Antigen: NOD3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité