Human NOD4 peptide (18 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5951P
PRSI5951PEA 122 EUR InStock
PRSI5951P
Human NOD4 peptide (18 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
NOD4 peptide is used for blocking the activity of NOD4 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité