Human NOD5 peptide (14 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5953P
PRSI5953PEA 122 EUR InStock
PRSI5953P
Human NOD5 peptide (14 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
NOD5 peptide is used for blocking the activity of NOD5 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité