Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NOD6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5955
PRSI5955EA 435 EUR InStock
PRSI5955
Anti-NOD6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NOD6 Antibody: NOD6, also known as NALP9, is a member of the NALP family, a group of proteins that typically contain a NACHT domain, a NACHT-associated domain (NAD), a C-terminal leucine-rich repeat (LRR) region, and an N-terminal pyrin domain (PYD) and are involved in inflammation and innate immune defense. The bovine NOD6, which has 76% homology to its human counterpart, has been suggested to be an oocyte marker gene. In adult tissues, NALP9 mRNA is expressed exclusively in ovary and testis.

Type:
Antigen: NOD6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité