Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NLRP5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5959
PRSI5959EA 435 EUR InStock
PRSI5959
Anti-NLRP5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NALP5 Antibody: NALP proteins include the apoptosis regulator APAF1 (apoptotic protease activating factor 1) and mammalian NOD-LRR proteins and are thought to be involved in inflammation and reproduction. NALP5, also known as MATER, is a maternal gene required for early embryonic development in mice. Increased NALP5 expression was observed in two neuronal injury models, and transient expression of recombinant NALP5 in neurons induced caspase-3 activation and apoptosis, suggesting that NALP5 also plays a role in caspase activation and apoptosis in injured neurons, and may thus represent a novel target for therapeutic treatment in neurodegenerative disorders.

Type:
Antigen: NLRP5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité