Human NALP5 peptide (14 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5959P
PRSI5959PEA 122 EUR InStock
PRSI5959P
Human NALP5 peptide (14 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
NALP5 peptide is used for blocking the activity of NALP5 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité