Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NLRP6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5961
PRSI5961EA 435 EUR InStock
PRSI5961
Anti-NLRP6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NALP6 Antibody: NALP proteins include the apoptosis regulator APAF1 (apoptotic protease activating factor 1) and mammalian NOD-LRR proteins and are thought to be involved in inflammation and reproduction. NALP6, also known as PYPAF5, is highly expressed in granulocytes and T cells and co-localizes with the PYRIN-CARD protein ASC. Co-expression of NALP6 with ASC results in a synergistic activation of NF-kappa B and activated caspase-1-dependent cytokine processing, suggesting that NALP6 functions in immune cells to coordinate the transduction of pro-inflammatory signals.

Type:
Antigen: NLRP6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité