Human NALP8 peptide (16 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5965P
PRSI5965PEA 122 EUR InStock
PRSI5965P
Human NALP8 peptide (16 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
NALP8 peptide is used for blocking the activity of NALP8 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité