Human NALP13 peptide (19 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5973P
PRSI5973PEA 122 EUR InStock
PRSI5973P
Human NALP13 peptide (19 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
NALP13 peptide is used for blocking the activity of NALP13 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité