Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-BANP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5977
PRSI5977EA 435 EUR InStock
PRSI5977
Anti-BANP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
BANP Antibody: BANP was initially identified as a binding protein to BTG3 in a yeast two-hybrid screen. BANP acts as a tumor suppressor by stabilizing p53 expression and leading to cell cycle arrest. p53 in turn binds to upstream elements of the BANP promoter, thereby forming a feedback loop. BANP is down-regulated in advanced stages of human breast cancer, and its overexpression in breast cancer cell lines inhibits their ability to metastasize by modulating TGF-beta signaling. Furthermore, BANP can modulate NF-kappa B transactivation and can inhibit tumorigenesis by regulating NF-kappa B target genes. Recent experiments have shown that BANP can also repress HIV-1 LTR mediated transcription by tethering the LTR matrix attachment region to nuclear matrix.

Type:
Antigen: BANP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité