Human BANP peptide (14 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
5977P
PRSI5977PEA 122 EUR InStock
PRSI5977P
Human BANP peptide (14 aa in the center)
Protéines et Peptides
BANP peptide is used for blocking the activity of BANP antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité