Human CIITA peptide (16 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5979P
PRSI5979PEA 105 EUR InStock
PRSI5979P
Human CIITA peptide (16 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
CIITA peptide is used for blocking the activity of CIITA antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité