Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KPNA1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5981
PRSI5981EA 435 EUR InStock
PRSI5981
Anti-KPNA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
KPNA1 Antibody: Karyopherin, a cytosolic and heterodimeric protein complex consisting of alpha and beta subunits, is responsible for targeting proteins with nuclear localization signals to the nuclear pore complex by an energy requiring, Ran-dependent mechanism. The alpha subunit and imported substrate enter the nucleus and accumulate in the nucleoplasm, while the beta subunit accumulates at the NPC. KPNA1, also known as importin alpha 5, is the alpha subunit of karyopherin, which forms a complex with importin subunit beta-1 and functions in nuclear protein import as an adapter protein for nuclear receptor KPNB1. It is ubiquitously expressed and polyubiquitinated in the presence of RAG1. KPNA1 interacts with various virus nucleoproteins, including those of Ebola and influenza.

Type:
Antigen: KPNA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité