Human KPNA1 Peptide (15 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5981P
PRSI5981PEA 105 EUR InStock
PRSI5981P
Human KPNA1 Peptide (15 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
KPNA1 peptide is used for blocking the activity of KPNA1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité