Human KPNA2 Peptide (15 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5983P
PRSI5983PEA 122 EUR InStock
PRSI5983P
Human KPNA2 Peptide (15 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
KPNA2 peptide is used for blocking the activity of KPNA2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité