Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KPNA3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5985
PRSI5985EA 435 EUR InStock
PRSI5985
Anti-KPNA3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
KPNA3 Antibody: Karyopherin, a cytosolic and heterodimeric protein complex consisting of alpha and beta subunits, is responsible for targeting proteins with nuclear localization signals to the nuclear pore complex by an energy requiring, Ran-dependent mechanism. The alpha subunit and imported substrate enter the nucleus and accumulate in the nucleoplasm, while the beta subunit accumulates at the NPC. KPNA3, the alpha subunit 3 of karyopherin, is silimar to human KPNA2, suggesting that KPNA3 may be involved in the nuclear transport system. It is ubiquitously expressed and recent studies have shown that human KPNA3 may be associated with schizophrenia.

Type:
Antigen: KPNA3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité