Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MOX1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5995
PRSI5995EA 435 EUR InStock
PRSI5995
Anti-MOX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MOX1 Antibody: MOX1, also known as MEOX1, is a member of a subfamily of non-clustered, diverged, antennapedia-like homeobox-containing genes that is first expressed during gastrulation in the early mesoderm and later in presomitic mesoderm, early somites, dermomyotome and sclerotome. Both MOX1 and the related protein MOX2 are required for proper gene expression in all somitic compartments. MOX1 is an upstream regulator of the transcription factors Bapx1, Tbx18, and Uncx and is thus part of a regulatory circuit that functions in the maintenance of rostrocaudal sclerotome polarity and axial skeleton formation.

Type:
Antigen: MOX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité