Human TCF12 peptide (19 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5999P
PRSI5999PEA 122 EUR InStock
PRSI5999P
Human TCF12 peptide (19 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
TCF12 peptide is used for blocking the activity of TCF12 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité