Anti-ZNF205 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
60-568
PRSI60-568EA 620 EUR InStock
PRSI60-568
Anti-ZNF205 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
For WB starting dilution is: 1:1000.
Type: Primary
Antigen: ZNF205
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Amino Acid Range = 18-46
Host: Rabbit
Isotype: Ig
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité