Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRIP6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6001
PRSI6001EA 415 EUR InStock
PRSI6001
Anti-TRIP6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TRIP6 Antibody: TRIP6 (Thyroid receptor interacting protein 6) is a zyxin-related focal adhesion molecule involved in cell motility and antiapoptotic responses. TRIP6 is predominantly expressed in kidney, liver and lung. It has three LIM domains, a PDZ-binding motif, a Crk SH2-binding motif and/or other protein interacting domains. TRIP6 regulates NF-kappa B activation and interacts with RICK and TRAF2, proteins that are involved in TNF signaling. TRIP6 antagonizes Fas-induced apoptosis and promotes Fas-mediated cell migration in apoptosis-resistant glioma cells via Src-dependent phosphorylation of TRIP6 at Tyr-55.

Type:
Antigen: TRIP6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité