Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AXIN1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6005
PRSI6005EA 435 EUR InStock
PRSI6005
Anti-AXIN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
AXIN1 Antibody: AXIN1 is a cytoplasmic protein which contains a regulation of G-protein signaling (RGS) domain and a dishevelled and axin (DIX) domain and is thought to function as a negative regulator of the WNT signaling pathway that regulates embryonic axis formation. AXIN1 interacts with adenomatosis polyposis coli (APC), beta-catenin, glycogen synthase kinase 3 beta, forming a tetrameric complex resulting in the regulation of the stabilization of beta-catenin. Mutations in the AXIN1 gene have been associated various carcinomas, indicating that it also functions as a tumor suppressor.

Type:
Antigen: AXIN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité