Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PLAC1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6015
PRSI6015EA 435 EUR InStock
PRSI6015
Anti-PLAC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PLAC1 Antibody: PLAC1 was initially identified as a protein expressed specifically in the placenta and other cells derived from the trophoblast lineage during embryonic development, but has also been found to be expressed ectopically in a wide range of human malignancies, particularly breast cancers. PLAC1 is a membrane-associated protein that is thought to serve a receptor-like function modulating cell-cell or ligand receptor interactions unique to the maternal-placental interface. Decreased expression of PLAC1 is associated with decreased expression of cyclin D1 and reduced expression of AKT kinase, which, combined with the fact that PLAC1 is expressed on the surface of cancer cells, suggests that PLAC1 may be an effective candidate for immunotherapeutic treatments of cancer.

Type:
Antigen: PLAC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité