Human PLAC3 peptide (15 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
6019P
PRSI6019PEA 122 EUR InStock
PRSI6019P
Human PLAC3 peptide (15 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
PLAC3 peptide is used for blocking the activity of PLAC3 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité