Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MFSD2B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6027
PRSI6027EA 435 EUR InStock
PRSI6027
Anti-MFSD2B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MFSD2B Antibody: Multidrug transporters, such as MFSD2B, are membrane proteins that expel a wide spectrum of cytotoxic compounds from the cell and render cells resistant to multiple drugs. Major Facilitator Superfamily (MFS) members are capable of transporting various substrates such as sugars, polyols, drugs, neurotransmitters, amino acids, peptides, and inorganic anions, although most members are substrate-specific. MFSD2B is closely related to MFSD2A, which is expressed in many tissues and is highly induced in liver and brown adipose tissue (BAT) during fasting, playing a major role in the induction of MFSD2A expression during adaptive thermogenesis. Unlike MFSD2A, MFSD2B is expressed in few tissues and at relatively low levels, and is not induced during fasting, suggesting that MFSD2B may play other roles.

Type:
Antigen: MFSD2B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité