Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PIWIL1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6029
PRSI6029EA 435 EUR InStock
PRSI6029
Anti-PIWIL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PIWI-L1 Antibody: PIWI-L1 is a member of the PIWI subfamily of Argonaute proteins, evolutionarily conserved proteins containing both PAZ and Piwi motifs that are crucial for the biogenesis and function of small non-coding RNAs and play important roles in stem cell self-renewal, RNA silencing, and translational regulation in diverse organisms. PIWI-L1 is thought to play a role as an intrinsic regulator of the self-renewal capacity of germline and hematopoietic stem cells as removing PIWI-L1 protein from single germline stem cells significantly decreases the rate of their division. Recent studies have shown that overexpression of PIWI-L1 (as well as other PIWI-like proteins) are potential biomarkers for colon and other cancers.

Type:
Antigen: PIWIL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité