Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PIWIL2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6031
PRSI6031EA 435 EUR InStock
PRSI6031
Anti-PIWIL2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PIWI-L2 Antibody: PIWI-L2 is a member of the PIWI subfamily of Argonaute proteins, evolutionarily conserved proteins containing both PAZ and Piwi motifs that are crucial for the biogenesis and function of small non-coding RNAs and play important roles in stem cell self-renewal, RNA silencing, and translational regulation in diverse organisms. PIWI-L2 has been implicated in multiple roles including stem cell self-renewal and is highly expressed in many breast cancers. In these tumors, PIWI-L2 silences the expression of STAT3, a regulator of Bcl-XL and cyclin D1, allowing the proliferation and survival of breast cancer stem cells. Recent studies have shown that overexpression of PIWI-like proteins are potential biomarkers for colon and other cancers.

Type:
Antigen: PIWIL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité