Human APBA2 peptide (18 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
6039P
PRSI6039PEA 122 EUR InStock
PRSI6039P
Human APBA2 peptide (18 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
APBA2 peptide is used for blocking the activity of APBA2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité