Human EFCAB4A peptide (15 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
6043P
PRSI6043PEA 122 EUR InStock
PRSI6043P
Human EFCAB4A peptide (15 aa in the center)
Protéines et Peptides
EFCAB4A peptide is used for blocking the activity of EFCAB4A antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité