Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EFCAB4B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6045
PRSI6045EA 435 EUR InStock
PRSI6045
Anti-EFCAB4B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
EFCAB4B Antibody: EFCAB4B, also known as Calcium release-activated calcium channel regulator 2A, is a novel Ca2+-binding EF-hand protein that is thought to play a key role in store-operated Ca2+ entry in T-cells by regulating CRAC channel activation. EFCAB4B acts as a cytoplasmic calcium-sensor that forms a complex with ORAI1 and STIM1 at the junctional regions between the plasma membrane and the endoplasmic reticulum upon low Ca2+ concentration. A closely related protein, EFCAB4A, is likely to play a similar role as EFCAB4B, but the detailed function of EFCAB4A is still under investigation.

Type:
Antigen: EFCAB4B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité