Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SYNPO2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6051
PRSI6051EA 415 EUR InStock
PRSI6051
Anti-SYNPO2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SYNPO2 Antibody: SYNPO2 was initially identified as myopodin, a member of the synaptopodin family that contains one PPXY motif and multiple PXXP motifs. It colocalizes with alpha-actinin and is found at the Z-disc and during stress conditions will translocate to the nucleus, suggesting that it is part of signaling pathways in addition to its function as a structural protein. SYNPO2 has been shown to bind to calmodulin, alpha-actinin, and smooth muscle myosin and will stimulate actin polymerization in a calmodulin dependent manner, consistent with its proposed role in organizing the cytoskeleton. While deletion of SYNPO2 has been reported to be highly correlated with the invasiveness of prostate cancers, other reports suggest that down-regulation of SYNPO2 reduces the invasiveness and motility of prostate cancer cells.

Type:
Antigen: SYNPO2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité