Human SYNPO2 peptide (20 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
6051P
PRSI6051PEA 122 EUR InStock
PRSI6051P
Human SYNPO2 peptide (20 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
SYNPO2 peptide is used for blocking the activity of SYNPO2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité