Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-SHISA9 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6057
PRSI6057EA 435 EUR InStock
PRSI6057
Anti-SHISA9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SHISA9 Antibody: Shisa proteins are a recently-identified family of modulators of both FGF and Wnt signaling that block both maturation and transport to the cell surface of their respective receptors. SHISA9, also known as CKAMP44a, is a brain-specific type I transmembrane protein that associates with AMPA receptors in synaptic spines and promotes AMPA receptor desensitization at excitatory synapses. It is thought to modulate short-term plasticity at specific excitatory synapses.

Type:
Antigen: SHISA9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité