Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZNF521 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6065
PRSI6065EA 415 EUR InStock
PRSI6065
Anti-ZNF521 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ZNF521 Antibody: The zinc finger protein 521 (ZNF521) is a transcription factor containing an N-terminal transcriptional repressor motif and 30 zinc finger domains. It plays a role in both erythroid cell and osteoblast differentiation during development, inhibiting the activities of early B-cell factor 1 (EBF1) in erythroid cells and Runx2 in osteoblast precursors. ZFP521 binds to both Runx2 and histone deacetylase 3 (HDAC3), promotes their association and antagonizes Runx2 transcriptional activity in a HDAC3-dependent manner, thereby regulating osteoblast differentiation, skeletal development, and bone homeostasis.

Type:
Antigen: ZNF521
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité