Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZNF687 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6067
PRSI6067EA 435 EUR InStock
PRSI6067
Anti-ZNF687 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ZNF687 Antibody: The zinc finger protein 687 (ZNF687) was initially identified as a translocation partner gene with RUNX1 in patients with acute myeloid leukemia (AML). Little is known of the function of the ZNF687 protein, but it has been shown to weakly interact with the Ring1/Rnf2 RING finger protein member of the Polycomb group of proteins, suggesting it may be involved in the chromatin-modifying complexes essential for embryonic development and stem cell renewal. Other evidence suggests that ZNF687 may be part of a transcriptional network that also includes ZNF592 and ZMYMD8.

Type:
Antigen: ZNF687
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité