Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZIP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6081
PRSI6081EA 435 EUR InStock
PRSI6081
Anti-ZIP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ZIP1 Antibody: ZIP1, also known as ZIRTL (zinc-iron regulated transporter-like), is the first mammalian member of a family of divalent ion transporters. Zinc is an essential ion for cells and plays significant roles in the growth, development, and differentiation. ZIP1 expression is markedly downregulated in a number of cancerous tissues and is thought to function as a tumor suppressor gene in prostate cancer. More recent studies have shown that overexpression of ZIP1 and concomitant increased levels of intracellular zinc in PC-3 cells cause a significant inhibition of NF-kappa B, leading to down-regulation of the antiapoptotic protein Bcl-2, Bcl-XL, and the apoptosis inhibitor XIAP, reducing the malignant potential of prostate cancer cells in vitro and in vivo.

Type:
Antigen: ZIP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité