Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZIP2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6083
PRSI6083EA 435 EUR InStock
PRSI6083
Anti-ZIP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ZIP2 Antibody: The zinc transporter ZIP2, also known as SLC39A2, is a member of a family of divalent ion transporters. Zinc is an essential ion for cells and plays significant roles in the growth, development, and differentiation. Similar to knock-outs of ZIP1 and ZIP3, ZIP2-null mice have no phenotypic differences compared to wild-type mice. Only when ZIP1, ZIP2, and ZIP3 genes are all eliminated and these mutant mice are fed a zinc-deficient diet do abnormalities such as reduced embryonic-membrane bound alkaline phosphatase activity and abnormal development occur, indicating that the ZIP1-3 proteins play an important, noncompensatory role when zinc is deficient. More recent studies have shown that ZIP2 and ZIP3 are down regulated in human prostate adenocarcinomatous glands, and may be important in the retention of zinc in the cellular compartment.

Type:
Antigen: ZIP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité