Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZIP8 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6095
PRSI6095EA 435 EUR InStock
PRSI6095
Anti-ZIP8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ZIP8 Antibody: The zinc transporter ZIP8, also known as SLC39A9, is a member of a family of divalent ion transporters. Zinc is an essential ion for cells and plays significant roles in the growth, development, and differentiation. The zinc transporter family is divided into four subfamilies (I, II, LIV-1 and gufA). ZIP8 is glycosylated and located at the plasma membrane and mitochondria. It has been identified as the transporter responsible for transport of the toxic Cadmium cation. ZIP8 has also been suggested to play a role in the regulation of interferon-gamma expression in activated human T cells.

Type:
Antigen: ZIP8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité