Human ZIP10 peptide (18 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
6099P
PRSI6099PEA 122 EUR InStock
PRSI6099P
Human ZIP10 peptide (18 aa in the center)
Protéines et Peptides
ZIP10 peptide is used for blocking the activity of ZIP10 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité