Anti-USP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
61-094
PRSI61-094EA 620 EUR InStock
PRSI61-094
Anti-USP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
For IHC-P starting dilution is: 1:100. For WB starting dilution is: 1:2000.
Type: Primary
Antigen: USP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Amino Acid Range = 508-538
Host: Rabbit
Isotype: Ig
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité