Anti-U2AF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
61-516
PRSI61-516EA 620 EUR InStock
PRSI61-516
Anti-U2AF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
For IHC-P starting dilution is: 1:50~100. For WB starting dilution is: 1:1000.
Type: Primary
Antigen: U2AF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Amino Acid Range = 55-83
Host: Rabbit
Isotype: Ig
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité