Anti-CCND1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
61-878
PRSI61-878EA 620 EUR InStock
PRSI61-878
Anti-CCND1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
For WB starting dilution is: 1:1000 For IF starting dilution is: 1:10~50.
Type: Primary
Antigen: CCND1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Amino Acid Range = 203-238
Host: Rabbit
Isotype: Ig
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité